[EN]PASTEUR PIPETTE, 3ML, STERILE INDIVI 1 * 500 ST
Catalogus # GREI612398_500
Leverancier: Greiner Bio-One
[EN]PASTEUR PIPETTE, 3ML, STERILE INDIVI 1 * 500 ST
Catalogus # GREI612398_500
Leverancier: Greiner Bio-One
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
(±)-1,2-Propanediol ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Manual syphon pump
Leverancier: NEW PIG
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
Pentylacetaat ≥98.0% (by GC), EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
Eppendorf® Protein LoBind® microcentrifugebuisjes
Leverancier: EPPENDORF
VWR® PCR-buisjes, 0,2 ml
Leverancier: VWR Collection
o-Xyleen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
PASTEURPIPET 3ML PLASTIC NIET STERIEL 1 * 500 ST
Leverancier: Alpha Laboratories