Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Oculairen, Panthera
Oculairen, Panthera
Widefield eyepiece UC-WF, focusable with diopter adjustment, 10×/20 mm
Catalogus # MOTI1101001403541
Leverancier:   MOTIC
Oculairen, Panthera
Catalogus # MOTI1101001403541
Leverancier:  MOTIC
Oculairen, Panthera
Oculairen, Panthera
Widefield eyepiece UC-WF, focusable with diopter adjustment, 10×/20 mm
Price
88,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    10×/20 mm
  • Omschrijving:
    Widefield eyepiece UC-WF, focusable with diopter adjustment
  • Seq:
    103
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.