96-Well plate sample control system, U-2D™
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
Bestelinformatie: Base and sealing mats sold separately.
Specificaties
- Omschrijving:U-2D™ rack with 96 well plate, 350 µl preloaded inserts, base and plug-style non-slit silicone sealing mat
- Seq:14
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Paddles for U-2D™ sealing film
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Roller for U-2D™ sealing film
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- U-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyU-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyMICS95296-U2DLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 116,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Zone free sealing film for U-2D™ platesZone free sealing film for U-2D™ platesMICS95296-ZFF-PKLog in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 54,50 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Zone free sealing film for U-2D™ platesZone free sealing film for U-2D™ platesMICS95296-ZFF-CSLog in voor beschikbaarheid1 * 50 ST - 228,00 €
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.