96-Well plate sample control system, U-2D™
Inserts, clear borocilicate glass, 350 µl, for use with U-2D™ rack
N° de catalogue MICS95296-05N
Fournisseur: MICROSOLV
Aller à :
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
: Base and sealing mats sold separately.
Spécifications
- Omschrijving:Inserts, clear borocilicate glass, 350 µl, for use with U-2D™ rack
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- MICS95296-U2DU-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 116,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- MICS95296-ZFF-PKZone free sealing film for U-2D™ platesConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 54,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- MICS95296-ZFF-CSZone free sealing film for U-2D™ platesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 228,00 €