Metabolomics column kits
Analytisch, Diamond hydride and Bidentate C18, 100 Å, 4 µm, 2,10 mm, 150 mm
Catalogus # MICS43000-15P-2
Leverancier: MICROSOLV
Ga naar:
Product Details & Documents
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
Specificaties
- Kolomtype:Analytisch
- Ø inw.:2,10 mm
- Partikelgrootte:4 µm
- Poriëngrootte:100 Å
- Lengte:150 mm
- Seq:09
- Fase:Diamond hydride and Bidentate C18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.