Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass inserts, AQ™

Glass inserts, AQ™

Glass inserts with precision point, self aligning, silanised, for use with 9 mm (2 ml) screw top or snap top, 0,30 ml, Conical bottom, 6×30 mm, Gesiliconiseerde glas, Neen
Catalogus # MICS9502S-04ND
Leverancier:   MICROSOLV
Glass inserts, AQ™
Catalogus # MICS9502S-04ND
Leverancier:  MICROSOLV
Glass inserts, AQ™
Glass inserts, AQ™

Glass inserts with precision point, self aligning, silanised, for use with 9 mm (2 ml) screw top or snap top, 0,30 ml, Conical bottom, 6×30 mm, Gesiliconiseerde glas, Neen

Price
204,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These vial inserts are made from borosilicate glass.

Specificaties
  • Inclusief dop:
    Neen
  • Ø×h:
    6×30 mm
  • Capaciteit:
    0,30 ml
  • Omschrijving:
    Glass inserts with precision point, self aligning, silanised, for use with 9 mm (2 ml) screw top or snap top
  • Materiaal:
    Gesiliconiseerde glas
  • Seq:
    10
  • Bodem:
    Conical bottom
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.