Double spatulas, bent
210 mm, 12 mm
N° de catalogue USBE3294
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel.
Spécifications
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:12 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.