Double spatulas, bent
185 mm, 10 mm
Catalogus # USBE3293
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specificaties
- Lengte:185 mm
- Breedte blad:10 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.