22 mm, polypropyleen, 6st met barcode 1 * 60 ST
Catalogus # GREI781270-XXX
Leverancier: Greiner Bio-One
22 mm, polypropyleen, 6st met barcode 1 * 60 ST
Catalogus # GREI781270-XXX
Leverancier: Greiner Bio-One
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Leverancier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Gelkleurstoffen voor nucleïnezuren, GelRed™ en GelGreen™
Leverancier: Biotium
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Leverancier: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
VWR® PCR-buisjes, 0,2 ml
Leverancier: VWR Collection
Eppendorf® Protein LoBind® microcentrifugebuisjes
Leverancier: EPPENDORF