Finasteride 98%
Glass bottle, 5 g
Catalogus # ACRO458000050
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Finasteride 98%
Catalogus # ACRO458000050
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 98319-26-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
- CAS-nummer:98319-26-7
- Formule:C₂₃H₃₆N₂O₂
- MDL-nummer:MFCD00869737
- Molecular Weight:372.55 g/mol
- Smelten Pt:252…254 °C
- Temperatuur bij opslag:Vriezer
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.5 %
- HPLC:≥97.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:5 g