Orders LinkContactUsLinkComponent
Finasteride 98%
Finasteride 98%
Glass bottle, 1 g
Catalogus # ACRO458000010
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Finasteride 98%
Catalogus # ACRO458000010
CAS-nummer:  98319-26-7
Finasteride 98%
Finasteride 98%
Glass bottle, 1 g
CAS-nummer:  98319-26-7
Price
172,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
  • CAS-nummer:98319-26-7
  • Formule:C₂₃H₃₆N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00869737
  • Molecular Weight:372.55 g/mol
  • Smelten Pt:252…254 °C
  • Temperatuur bij opslag:Vriezer
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.5 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.