Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperatuurregelingssystemen
ICC basic eco 15, 2 kW, 15 l, 145×200×340 mm
Catalogus # IKAA10002471
Leverancier:   IKA
Temperatuurregelingssystemen
Catalogus # IKAA10002471
Leverancier:  IKA
Temperatuurregelingssystemen
Temperatuurregelingssystemen
ICC basic eco 15, 2 kW, 15 l, 145×200×340 mm
Price
5 650,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De ICC compacte inhangcirculatiethermostaten kunnen eenvoudig aan waterbaden van verschillende volumes gekoppeld worden. Ze zijn ontworpen om vloeistoffen tot 150 °C te verwarmen. Door het handige handvat en het compacte ontwerp is de thermostaat eenvoudig te gebruiken en te transporteren. Een budgetvriendelijke en aantrekkelijke oplossing voor basistoepassingen zoals monsters op temperatuur houden en glaswerk verwarmen.
  • Instelbaar veiligheidscircuit
  • Schakel met één toets over van interne naar externe temperatuur (enkel control model)
  • Optische en akoestische waarschuwing, bv. voor oververhitting
  • Krachtige druk-/zuigpomp
De IC inhangcirculatiethermostaten zijn ontworpen om vloeistoffen op temperatuur te houden tot 250 °C in open of gesloten waterbaden. Door de flexibele badbrug is de thermostaat eenvoudig te monteren op verschillende waterbaden. De IC control modellen zijn uitgerust met een verwijderbare draadloze controller (WiCo) voor eenvoudig en veilig gebruik. De langdurige prestatie is de oplossing voor veeleisende toepassingen op het gebied van analyse en materiaaltesten.
Specificaties
  • Verwarmingsvermogen:
    2 kW
  • Capaciteit:
    15 l
  • Seq:
    04
  • b×d×h:
    145×200×340 mm
  • Type:
    ICC basic eco 15
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Temperature control hose, 1,6 m
    Temperature control hose, 1,6 m
    IKAA20113271
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Large hoes voor large bad (behalve IB R RO 15 eco)
    Large hoes voor large bad (behalve IB R RO 15 eco)
    IKAA4471600
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 274,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Large roestvrijstalen bad, volume van 20 l
    Large roestvrijstalen bad, volume van 20 l
    IKAA4248600
    IB pro
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 987,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 9 kg - 714,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    IKAA4568800
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    IKAA4569000
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 91,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Kleine configuraties met maximaal 3 apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    IKAA20017366
    Alle configuraties met een willekeurig aantal apparaten kunnen tegelijkertijd worden bestuurd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 4 buisjes van 50 ml
    Drijvend buisjesrek voor 4 buisjes van 50 ml
    IKAA20003669
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Roestvrijstalen bad, maat S, volume van 9 l
    Roestvrijstalen bad, maat S, volume van 9 l
    IKAA4248500
    IB 9 pro
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 746,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Small hoes voor small bad
    Small hoes voor small bad
    IKAA4471500
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Small brug
    Small brug
    IKAA4472800
    Medium en large IC basic bad
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 198,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    IKAA4569200
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 806,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grote brug
    Grote brug
    IKAA20003078
    Medium of large bad
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 202,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Small brug
    Small brug
    IKAA20003077
    Small bad
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA4569100
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 108,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    IKAA4568900
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Koelspiraal
    Koelspiraal
    IKAA25001061
    ICC
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 192,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kunststof bad, maat S, volume van 8 l
    Kunststof bad, maat S, volume van 8 l
    IKAA4248100
    IB 8 eco
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 524,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 kg - 681,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 24 buisjes van 2,0 ml
    Drijvend buisjesrek voor 24 buisjes van 2,0 ml
    IKAA20003667
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA20004613
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 200,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kunststof bad, maat L, volume van 18 l
    Kunststof bad, maat L, volume van 18 l
    IKAA4248200
    IB 18 eco
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 722,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    IKAA4569300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drijvend buisjesrek voor 8 buisjes van 15 ml
    Drijvend buisjesrek voor 8 buisjes van 15 ml
    IKAA20003668
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 51,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    IKAA20004612
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 161,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Beschikbaarheid
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 kg - 761,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Large hoes
    Large hoes
    IKAA4471800
    Large IC classic bad
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 261,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    IKAA2606700
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 610,00 €