Sample vials, trident vials
Squat, 28,25 ml, 27,5×72 mm, Neen
Catalogus # MURRT102/V3
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
- Robust and economical, will withstand moderate temperature change
- Screw cap with foil coated insert for a better seal
- Easy handling
: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:27,5×72 mm
- Capaciteit:28,25 ml
- Omschrijving:Squat
- Seq:18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.