Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
blauw, 530 mm
Catalogus # 113-8762
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
Catalogus # 113-8762
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
blauw, 530 mm
Price
70,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurrubberlatex
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
 : 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specificaties
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    01