Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, helder, 80×80×108 mm
Catalog # RIXI9-2250-0500-65
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications
- Schroefdraad:RD 65
- Capaciteit:500 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Bottles, square
- Seq:02
- b×d×h:80×80×108 mm