Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, rectangular, with lid
Wire baskets, rectangular, with lid
80×40×30 mm
Catalogus # HUPF7501282
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets, rectangular, with lid
Catalogus # HUPF7501282
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets, rectangular, with lid
Wire baskets, rectangular, with lid
80×40×30 mm
Price
213,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
  • With lid
  • With base frame
  • Mesh size: 1,6×1,6 mm
Colour: Silver.
Documents
Specificaties
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    80×40×30 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.