Orders LinkContactUsLinkComponent
Precisiethermometers
Precisiethermometers
0...+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Catalog # AMARL26004-FL/DKD4
Supplier:   Amarell
Precisiethermometers
Catalog # AMARL26004-FL/DKD4
Supplier:  Amarell
Precisiethermometers
Precisiethermometers
0...+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
  • Veilig en milieuvriendelijk
  • Schaalverdeling in melkglas
  • Kleurloos capillair
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specifications
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Lengte:
    550 mm
  • Seq:
    07
  • Juistheid:
    ±0,1 %
  • Meetbereik:
    0...+100 °C