PCR-microbuizen
PCR tubes, Forensic DNA grade, helder, 0,2 ml, 10×50 tubes
Catalogus # EPPE0030124.707
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
PP.
- 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
- Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
These thin-walled, 0,2 ml PCR tubes are designed for use with all leading thermal cyclers.
Kleur: helder
Specificaties
- Verpakt:10×50 tubes
- Capaciteit:0,2 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:PCR tubes, Forensic DNA grade
- Seq:03
- Cat. No.:EPPE0030124.707
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VerpaktBeschikbaarheidPrice
- Frame, voor werklade (set van 5)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.