Autoclavable goggles
Cleanroom goggles, Directly vented, Clear βγoxene® disc, blauw
Catalogus # 111-2349
Leverancier: UNIVET
Ga naar:
Product Details & Documents
The autoclavable goggles are designed for use in rooms with controlled contaminations or in aseptic conditions.
- Available with direct or indirect ventilation
- Elastic band in anti-static silicone with quick and smooth system
- RX insert
- Goggles with polycarbonate lens reusable up to 40 autoclave
The soft structure supports multiple cycles of steam, gamma or beta sterilisation without perceptible changes. The autoclavable goggles has a polycarbonate lens with anti-fog coating AF121 and anti-scratch.
Certificeringen: EN 166.
Levering: Available with correction insert and replacement lens.
Documents
Specificaties
- Type:Directly vented
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Cleanroom goggles
- Seq:01
- Beglazing:Clear βγoxene® disc
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spare lens for 611S, clear PC
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Head band, silicone, 700×30×1,4 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- RX optical insert for goggles
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spare lens, clear PC
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.