Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
5 ml, 193 mm, 22 mm
Catalogus # SAMP1900A-05
Leverancier:   Sampling Systems
Measuring scoops
Catalogus # SAMP1900A-05
Leverancier:  Sampling Systems
Measuring scoops
Measuring scoops
5 ml, 193 mm, 22 mm
Price
138,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These measuring scoops made from high quality 316 stainless steel are ideal for scooping out fixed volumes of powder.
  • Crevice-free
  • Polished
Specificaties
  • Ø:
    22 mm
  • Capaciteit:
    5 ml
  • Lengte:
    193 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.