Bottles, wide neck, LDPE
2000 ml, 65 mm, natuur
Catalogus # RIXIU3S0310200065
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, natural, with screw caps.
- Resistant to acids, alkalis and other chemicals
- Temperature resistant: –20 to +70 °C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Schroefdraad:65 mm
- Capaciteit:2000 ml
- Kleur:natuur
- Seq:06