Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Bottles, wide neck, LDPE

500 ml, 50 mm, natuur
Catalogus # RIXIU3S0310050050
Bottles, wide neck, LDPE
Catalogus # RIXIU3S0310050050
Bottles, wide neck, LDPE
Bottles, wide neck, LDPE

500 ml, 50 mm, natuur

Price
518,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 180 ST
Product Details & Documents

LDPE, natural, with screw caps.

  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Temperature resistant: –20 to +70 °C

Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.

Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904

Specificaties
  • Schroefdraad:
    50 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Seq:
    04
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.