Opslagzak
Storage bags, black, with label, 160×220 mm
Catalogus # NEOL1-7133
Leverancier: NEOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze plastic opbergzakken zijn scheurvast en hebben een hermetisch afsluitende dubbele ritssluiting met zegel.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specificaties
- Omschrijving:Storage bags, black, with label
- Afmetingen:160×220 mm
- Seq:02