Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Glasparels
VWR®, Glasparels
8,0 mm
Catalogus # 201-1258
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Glasparels
Catalogus # 201-1258
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Glasparels
VWR®, Glasparels
8,0 mm
Price
9,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Natronkalkglas, massief.
  • Niet geschikt voor verwarmingstoepassingen
  • Beschikbaar in maten van 1 tot 10 mm
Inzetbaar voor veel verschillende toepassingen in het laboratorium. In microbiologische laboratoria worden ze gebruikt voor de productie van eencellige suspensies of voor uitplaten. In chemische laboratoria worden ze gebruikt als vulmateriaal voor destillatiekolommen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen van rondbodemvaten.
Documents
Specificaties
  • Ø:
    8,0 mm
  • Seq:
    08