Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration reference materials, alloys
Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C), 1
Catalogus # PERCN5320110
Leverancier:   PerkinElmer
Calibration reference materials, alloys
Catalogus # PERCN5320110
Leverancier:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Calibration reference materials, alloys
Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C), 1
CAS-nummer:  
Price
216,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C)
Specificaties