Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated, 4 L
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-018-3
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificatie testresultaten
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
- VPE:4 L