MAG BIND PARTICLES HDQ 1 * 50 mL
Catalogus # MBPHDQ-50
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Leverancier: Corning
VWR®, koelpakketten
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
TUBE VACUTAINER 4ML K2EDTA PURPLE ST 1 * 100 ST
Leverancier: BD Medical
Pasteurpipetten
Leverancier: RATIOLAB
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Verspreiders, L-vormig, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
CSPW2 WASH BUFFER, CONCENTRATE 1 * 200 mL
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Mag-Bind® HDQ blood and tissue DNA 96 Kit
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Proteinase K and OB protease
Leverancier: OMEGA BIO-TEK