Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide solution 40% (w/w)
Natriumhydroxide solution 40% (w/w)
10 L
Catalogus # APPC171220.0715
Corrosief
Leverancier:   PanReac AppliChem
Natriumhydroxide solution 40% (w/w)
Catalogus # APPC171220.0715
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide solution 40% (w/w)
10 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
317,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Dichtheid:1,43 g/ml
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Minimum Assay (Acidim.):
    40%
  • Nitrogen Compounds (as N):
    Max. 0.002%
  • Carbonate (as Na₂CO₃):
    Max. 1.0%
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Cat. No.:
    APPC171220.0715
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.