Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslagboxen
Opslagboxen
Ø opening: 12,5 mm, 9×9, Cryobuisjes van 1-2 ml, met schroefdop, 132×132×52,8 mm
Catalog # 479-2168
   Lage impact op de fabricage
Supplier:   EPPENDORF
Opslagboxen
Catalog # 479-2168
Supplier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Opslagboxen
Opslagboxen
Ø opening: 12,5 mm, 9×9, Cryobuisjes van 1-2 ml, met schroefdop, 132×132×52,8 mm
Price
31,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3 ST
Product Details & Documents
De opslagboxen zorgen voor veilige opslag van uw monsterbuisjes in een plaatsbesparend ontwerp. Het uitgebreide portfolio biedt een selectie van buisjes van 0,5 tot 50 ml.
  • Gemaakt van PP voor een hoge stabiliteit bij vriestoepassingen en een vlotte opening en sluiting
  • Voor vriestemperaturen tot –86 °C
  • Autoclaveerbaar (121 °C, 20 min)
  • De alfanumerieke gelaserde markering van elke plaats zorgt voor een eenvoudige monsterreferentie
  • Transparant deksel om het monster snel en eenvoudig te inspecteren
  • Flexibele en betrouwbare labeling op de lichtgekleurde box en op de 5 schrijfvelden van het deksel
  • Optimaal gebruik van de vriesruimte dankzij de flexibele combinatie van verschillende formaten
Door het uitvoerig modulaire concept is de selectie van de meest optimale combinaties mogelijk om te voldoen aan individuele opslagvereisten. De buitenafmetingen zijn compatibel met veelvoorkomende vriesrekken en door de verschillende binnenroosters zijn ze geschikt voor alle typische buisjesformaten: cryogene buisjes, microcentrifugeerbuisjes, conische buisjes van 15 en 50 ml en andere recipiënten. Deze plaatsbesparende aanpak in combinatie met de toepassingsvoordelen door de producteigenschappen helpt om uw opslag en archivering van monsters te optimaliseren.
Boxen voor conische buisjes van 15 en 50 ml met ventilatieopeningen voor een gelijkmatig invriesproces. Dit voorkomt schade aan of breken van het buisje, wat vaak wordt waargenomen bij het invriezen van lange buisjes in gesloten boxen.
Documents
Spécifications
  • Compartimenten:
    9×9
  • Voor:
    Cryobuisjes van 1-2 ml, met schroefdop
  • Uitw. b×d×h:
    132×132×52,8 mm
  • Omschrijving:
    Ø opening: 12,5 mm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    479-2168
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001.
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage