Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Slides without frosted end, glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Catalogus # MENZAB00000102E012
Leverancier:   Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Catalogus # MENZAB00000102E012
Leverancier:  Epredia
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Menzel Gläser
Slides without frosted end, glass in cellophane, 1 mm, 76×26 mm
Price
224,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
These microscope slides are available plain or with one frosted end.
  • Vooraf was en polijsten
Conform to ISO 8037/I
Certificeringen: ISO 8037/I
Specificaties
  • Omschrijving:
    Slides without frosted end, glass in cellophane
  • l×b:
    76×26 mm
  • Seq:
    11
  • Dikte:
    1 mm