Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl Catalyst CK, 3,9 g, K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,4 g, 100 Tab.
  85529.0100
Kjeldahl-tabletten
  85529.0100
 :  
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl-tabletten
Kjeldahl Catalyst CK, 3,9 g, K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,4 g, 100 Tab.
 :  
67,60 €
1 * 1 EA
Kjeldahl-tabletten zijn katalysatoren die de destructiefase versnellen tijdens de Kjeldahl-methode voor stikstofbepaling.
  • Breed gamma aan katalysatoren beschikbaar
  • Verschillende tabletten beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijke tabletten
De Kjeldahl-methode wordt gebruikt in een ruime reeks analyses, zoals de analyse van eiwitten, stikstof in organisch materiaal en ook, na reductie, de analyse van nitraten en nitrieten. Daarom wordt deze methode gebruikt voor veel toepassingen, van testen op voedsel en drank tot landbouw- en milieuanalyse.
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) wordt vaak gebruikt als parameter in afvalwater- en bodemanalyse.
A wide range of catalysts have been developed over the 130 year history of this method to provide ever more rapid and safe digestion methods for particular sets of digestion conditions. Avantor offers a comprehensive range of 'ready to use' tablets to meet the optimal requirements for the sulphuric acid decomposition phase.
  • VPE:
    100 Tab.
  • Omschrijving:
    Kjeldahl Catalyst CK, 3,9 g
  • Bestanddelen:
    K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,4 g