Orders LinkContactUsLinkComponent
Combined density and refractometry standards
Combined density and refractometry standards
1-bromonaphthalene, 9 ml, 1,658, 1
Catalogus # METT51338014
Leverancier:   Mettler - Toledo
Combined density and refractometry standards
Catalogus # METT51338014
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
Combined density and refractometry standards
1-bromonaphthalene, 9 ml, 1,658, 1
CAS-nummer:  
Price
269,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These combined reference standards are intended to reduce uncertainty, eliminate time-consuming and error prone sample transfer and facilitate fully automatic performance verification.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    1-bromonaphthalene, 9 ml
  • Brekingsindex:
    1,658
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.