Combined density and refractometry standards
2,4-dichlorotoluene, 9 ml, 1,546, 1
Leverancier: Mettler - Toledo
Combined density and refractometry standards
Catalogus # METT51338013
Leverancier: Mettler - Toledo
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
These combined reference standards are intended to reduce uncertainty, eliminate time-consuming and error prone sample transfer and facilitate fully automatic performance verification.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:1
- Omschrijving:2,4-dichlorotoluene, 9 ml
- Brekingsindex:1,546
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.