Stahulp, FIN
Standing support, grey seat and blasted aluminium brilliant silver frame, 8 kg, seat dimensions: 450×150×620/850 mm, 620 - 850 mm, Glides, changeable, Gas-lift column
BIMO9144-2002-2234
: bimos
De stoel is gemaakt van zacht polyurethaanschuim.
Bijna alle werknemers moeten langere tijd achter elkaar staand werk verrichten. Maar door langdurig staan wordt het menselijk lichaam sterk belast, wat verantwoordelijk is voor een aantal hartklachten en aandoeningen van de bloedsomloop en musculoskeletale systemen.
- Comfortabel: extra brede comfortzitting
- Stabiele basis en robuuste aluminium kolom met een hoek van 4 graden die complete stabiliteit wwarborgt tijdens het verplaatsen en de juiste actieve werkhouding bevordert
- Flexibiliteit en vrijheid: de stoel kan 20 graden naar links en rechts worden gedraaid
- Eenvoudig aan te passen met de hendel onder de zitting
- Ruimtebesparend ontwerp
- Licht en gemakkelijk te verplaatsen
: Volgens DIN 68 877 German GS "safety tested" markering van overeenstemming
Volgens DIN EN ISO 9001
Volgens regulatie EWG Nr. 1836/93 en milieubeheersysteem DIN ISO 14001
Heeft een ANSI/BIFMA X5.1 gecertificeerd testrapport 21207935_001 TUV Rheinland
- Omschrijving:Standing support, grey seat and blasted aluminium brilliant silver frame, 8 kg, seat dimensions: 450×150×620/850 mm
- Hoogte:620 - 850 mm
- Seq:06
- Voetvorm:Glides, changeable
- Met:Gas-lift column