ASTM precision thermometers, stem type
ASTM S62C, with 3 calibration points, −38...+2 °C, 0,1 °C, 401 mm, Blue, Total, 6 - 8 mm
Catalogus # SCNL1202062S/04/3P
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision thermometers are available with DAkks calibration certificate.
- Round, white back capillary form
Blue filling, stem type
Packaging: Packed individualy in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Ø:6 - 8 mm
- Onderdompeldiepte:Total
- Omschrijving:ASTM S62C, with 3 calibration points
- Lengte:401 mm
- Seq:02
- Indeling:0,1 °C
- Vulling:Blue
- Meetbereik:−38...+2 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.