Caps for jars
wit, HDPE, Jar, 325 ml
Catalogus # RIXI8-4120-65
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Slip lids are made of white HDPE.
Specificaties
- Voor:Jar, 325 ml
- Kleur:wit
- Materiaal:HDPE
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.