Orders LinkContactUsLinkComponent
Bailers
Bailers
Roestvrij staal 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Catalogus # SAMPA296-4
Leverancier:   Sampling Systems
Bailers
Catalogus # SAMPA296-4
Leverancier:  Sampling Systems
Bailers
Bailers
Roestvrij staal 316, 4000 ml, 415 mm, 270 mm
Price
182,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
  • Heavy duty construction with satin finish
  • Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Bestelinformatie: Available in three formats.
Specificaties
  • Ø:
    270 mm
  • Capaciteit:
    4000 ml
  • Lengte:
    415 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.