Orders LinkContactUsLinkComponent
Bailers
Bailers
Roestvrij staal 316, 2000 ml, 340 mm, 210 mm
Catalogus # SAMPA296-2
Leverancier:   Sampling Systems
Bailers
Catalogus # SAMPA296-2
Leverancier:  Sampling Systems
Bailers
Bailers
Roestvrij staal 316, 2000 ml, 340 mm, 210 mm
Price
151,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
  • Heavy duty construction with satin finish
  • Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Bestelinformatie: Available in three formats.
Specificaties
  • Ø:
    210 mm
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Lengte:
    340 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316