VWR®, Inkjetprinter objectglaasjes
Inkjetprinter gekleurde matte objectglaasjes op 20 mm, wit, Glas, 1,0 (-0,05/+0,1) mm, 76×25 mm
Catalogus # 631-1177
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
- Levensduur van 60 maanden
- Vooraf gereinigd, zonder markerings-, print- of contaminatierisico's
- Markering met gebruikelijke labelsystemen, potloden, markeerpennen en inkjetprinters
Speciaal ontworpen voor alle inkjetprinters.
: 50 stuks per doos. 50 dozen per karton.
: Breekbare voorwerpen moeten droog en op de juiste laboratoriumtemperatuur bewaard worden.
Documents
VWR® for Microscopy
Product documentatie
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Inkjetprinter gekleurde matte objectglaasjes op 20 mm
- l×b:76×25 mm
- Materiaal:Glas
- Dikte:1,0 (-0,05/+0,1) mm
- Cat. No.:631-1177