Disposable syringes
Luer slip syringe, 1 ml
Catalogus # NSCAS7510-1
Leverancier: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
These syringes are an ideal choice for all syringe filter applications. They feature a two-part construction using PP barrels and PE plungers. This eliminates the need for rubber or synthetic plunger gaskets and requires no silicone or oil lubricant in the barrel.
- Non sterile
- Bulk packed
Specificaties
- Volume:1 ml
- Omschrijving:Luer slip syringe
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.