Inklapbare trap
Folding step with 3 rungs, 3, 2,70 m, 690 mm, 800×570×690 mm, 7 kg
139-0770
Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205x360 mm).
- Eenvoudig in te klappen
- Antislip en robuust om veilig te werken
- Afmeting 85 mm indien ingeklapt
: GS-getest, in overeenstemming met de Europese norm DIN EN 14183. Gebruikshandleiding BGI 694 en de toepasselijke voorschriften voor de preventie van ongevallen.
- Aant. treden:3
- Omschrijving:Folding step with 3 rungs
- Seq:03
- b×d×h:800×570×690 mm
- Werkbereik tot circa:2,70 m
- Platform hoogte:690 mm
- Gewicht:7 kg