Ball valves with thread
15 mm, 12,7 mm outer inflowing/M29×1,75 outer outflowing
Catalogus # BURK0500-8202
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Ball valve made of PP with outer/inner thread.
- Maximum operating pressure 10 bar (at +20 °C)
- Maximum operating temperature 100 °C
- Suitable for food
It also consists fibre-glass reinforced, ball made of PP, handle with O-ring made of food-safe NBR and a seal made of HDPE.
Specificaties
- Boring Ø:15 mm
- Schroefdraad:12,7 mm outer inflowing/M29×1,75 outer outflowing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.