Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact padlocks, aluminium
Compact padlocks, aluminium
groen, 32×19×99 mm
Catalogus # BRDY834872
Leverancier:   Brady
Compact padlocks, aluminium
Catalogus # BRDY834872
Leverancier:  Brady
Compact padlocks, aluminium
Compact padlocks, aluminium
groen, 32×19×99 mm
Price
171,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
These solid aluminium padlocks are amazingly lightweight and rugged.
  • Chemical and corrosion resistant
  • 5-pin cylinders for better tamper resistance
  • Padlocks are supplied keyed different
  • Key retaining: Key won't release until padlock shackle is closed
Shackle clearance: 17,0 mm
Shackle width: 26,0 mm
Shackle diameter: 4,7 mm
Bestelinformatie: One key supplied with each lock.
Specificaties
  • Kleur:
    groen
  • Seq:
    17
  • b×d×h:
    32×19×99 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.