Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact padlocks, aluminium
Compact padlocks, aluminium
geel, 32×19×89 mm
Catalogus # BRDY834865
Leverancier:   Brady
Compact padlocks, aluminium
Catalogus # BRDY834865
Leverancier:  Brady
Compact padlocks, aluminium
Compact padlocks, aluminium
geel, 32×19×89 mm
Price
167,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
These solid aluminium padlocks are amazingly lightweight and rugged.
  • Chemical and corrosion resistant
  • 5-pin cylinders for better tamper resistance
  • Padlocks are supplied keyed different
  • Key retaining: Key won't release until padlock shackle is closed
Shackle clearance: 17,0 mm
Shackle width: 26,0 mm
Shackle diameter: 4,7 mm
Ordering information: One key supplied with each lock.
Specificaties
  • Kleur:
    geel
  • Seq:
    10
  • b×d×h:
    32×19×89 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.