Compact padlocks, aluminium
rood, 32×19×89 mm
Catalogus # BRDY834864
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These solid aluminium padlocks are amazingly lightweight and rugged.
- Chemical and corrosion resistant
- 5-pin cylinders for better tamper resistance
- Padlocks are supplied keyed different
- Key retaining: Key won't release until padlock shackle is closed
Shackle clearance: 17,0 mm
Shackle width: 26,0 mm
Shackle diameter: 4,7 mm
Ordering information: One key supplied with each lock.
Specificaties
- Kleur:rood
- Seq:09
- b×d×h:32×19×89 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.