Orders LinkContactUsLinkComponent
Group lockout hasps, labelled
Group lockout hasps, labelled
blauw, 76×5×180 mm
Catalogus # BRDY065972
Leverancier:   Brady
Group lockout hasps, labelled
Catalogus # BRDY065972
Leverancier:  Brady
Group lockout hasps, labelled
Group lockout hasps, labelled
blauw, 76×5×180 mm
Price
125,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These labelled group lockout hasps are constructed from tough 5052 anodised aluminium alloy.
  • 6 padlocks can be applied
  • Include tamperproof locking tabs
  • Write-on label surface accept pencils, pen or marker
  • Pen and pencil markings can be easily erased, allowing repeated use
  • Lock hole diameter: 8 mm
Levering: The assorted pack contains one each of the following colours: red, silver, blue, green and gold.
Specificaties
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    07
  • b×d×h:
    76×5×180 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.