Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 1,450 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
N° de catalogue ALLA3500MC14520BEU
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature of 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spécifications
- Omschrijving:Traceable calibration certificate
- Lengte:270 mm
- Seq:12
- Indeling:0,001 g/ml
- Model:M50
- Meetbereik:1,450 - 1,500 g/ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.