Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M50, 0,700 - 0,750 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Catalogus # ALLA3500MC07020BEU
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature of 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Livraison: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Specificaties
- Omschrijving:Traceable calibration certificate
- Lengte:270 mm
- Seq:02
- Indeling:0,001 g/ml
- Model:M50
- Meetbereik:0,700 - 0,750 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.