Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories
Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Catalogus # SOCO1.525.091
Leverancier:   Socorex Isba
Accessories
Catalogus # SOCO1.525.091
Leverancier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Price
79,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
  • Seq:
    14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.