Orders LinkContactUsLinkComponent
Covernets
Covernets
Covering net, 215×445 mm
Catalogus # MIEL10283650
Leverancier:   MIELE
Covernets
Catalogus # MIEL10283650
Leverancier:  MIELE
Covernets
Covernets
Covering net, 215×445 mm
Price
151,05 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Covering net for optimum fixing of delicate items to be washed.
  • Stainless steel frame covered with plastic net
  • Particularly resistant and durable
Specificaties
  • Omschrijving:
    Covering net, 215×445 mm
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.